Przejdź do
BDPH9BCC2F7A
Bide Pharmatech
Spiro[2.4]heptan-4-one
Synonim(y):
spiro[2.4]heptan-4-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H10O1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.16
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C7H10O/c8-6-2-1-3-7(6)4-5-7/h1-5H2
Inchi Key
JLRNROCUCFGKNE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spiro[2.4]heptan-4-one
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Danger
Piktogramy
Flame
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)