Merck
BDPH9BCC2FA1
Bide Pharmatech
2-Oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarbaldehyde
Synonim(y):
2-hydroxy-3-quinolinecarbaldehyde
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H7O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.17
MDL number:
Produkt BDPH9BCC2FA1 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H7NO2/c12-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-10(8)13/h1-6H,(H,11,13)
Inchi Key
VWHKEYXRRNSJTN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)