Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC2FE8

Bide Pharmatech

1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-methoxybenzene

Synonim(y):

1-bromo-4-(bromomethyl)-2-methoxybenzene

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H8O1Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.96
MDL number:
Produkt BDPH9BCC2FE8 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H8Br2O/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-4H,5H2,1H3

Inchi Key

ZKSAFWBHFTUHMZ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Shipped in cold pack

Purity

95%

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid or Solid or Semi-solid or lump

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów