Przejdź do
BDPH9BCC32B9
Bide Pharmatech
4-Hydroxy-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)benzoic acid
Synonim(y):
4-hydroxy-3-(3-methylbut-2-enyl)benzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.24
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C12H14O3/c1-8(2)3-4-9-7-10(12(14)15)5-6-11(9)13/h3,5-7,13H,4H2,1-2H3,(H,14,15)
Inchi Key
LBSJJNAMGVDGCU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Off-white Powder or Crystals
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)