Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC331F

Bide Pharmatech

6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indolin-2-one

Synonim(y):

6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCC331F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C14H18O3N1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.11
MDL number:
Produkt BDPH9BCC331F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C14H18BNO3/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)10-6-5-9-7-12(17)16-11(9)8-10/h5-8,16-17H,1-4H3

Inchi Key

CZVLDHUQBSZSRP-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów