Merck
BDPH9BCC3AA6
Bide Pharmatech
[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-dithiol
Synonim(y):
1,1'-binaphthyl-2,2'-dithiol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C20H14S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.46
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C20H14S2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,21-22H
Inchi Key
PQTIXYILPGIIHM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under [1,1'-Binaphthalene]-2,2'-dithiol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)