Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC3BBC

Bide Pharmatech

1,2-Dimethyl-1H-indole-3-sulfonyl chloride

Synonim(y):

1,2-dimethyl-1H-indole-3-sulfonyl chloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H10O2N1Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.71
MDL number:
Produkt BDPH9BCC3BBC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H10ClNO2S/c1-7-10(15(11,13)14)8-5-3-4-6-9(8)12(7)2/h3-6H,1-2H3

Inchi Key

FUBNHHWNQJIKOA-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów