Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC3BC3

Bide Pharmatech

2-(3-Methoxyphenoxy)ethylamine

Synonim(y):

2-(3-methoxyphenoxy)ethylamine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H13O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.21
MDL number:
Produkt BDPH9BCC3BC3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H13NO2/c1-11-8-3-2-4-9(7-8)12-6-5-10/h2-4,7H,5-6,10H2,1H3

Inchi Key

MWOLPDQWBBJNJU-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or liquid

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów