Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC3C8A

Bide Pharmatech

Ethyl 3-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoate

Synonim(y):

ethyl 3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCC3C8A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H19O4N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.27
MDL number:
Produkt BDPH9BCC3C8A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C10H19NO4/c1-5-14-8(12)6-7-11-9(13)15-10(2,3)4/h5-7H2,1-4H3,(H,11,13)

Inchi Key

PARMXQJJKOUVHS-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless to Yellow Liquid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów