Przejdź do
BDPH9BCC3D24
Bide Pharmatech
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)aniline
Synonim(y):
4-iodo-3-(trifluoromethoxy)aniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H5O1N1F3I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.02
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C7H5F3INO/c8-7(9,10)13-6-3-4(12)1-2-5(6)11/h1-3H,12H2
Inchi Key
VDVMGAPDTJTWDH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)aniline
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)