Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC417E

Bide Pharmatech

(1-Fluorocyclobutyl)methanol

Synonim(y):

(1-fluorocyclobutyl)methanol

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C5H9O1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.12
MDL number:
Produkt BDPH9BCC417E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C5H9FO/c6-5(4-7)2-1-3-5/h7H,1-4H2

Inchi Key

KKIPAQKFWDBCFV-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów