Merck
BDPH9BCC41EB
Bide Pharmatech
Chloromethyl cyclohexanecarboxylate
Synonim(y):
chloromethyl cyclohexanecarboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H13O2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.64
MDL number:
Produkt BDPH9BCC41EB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H13ClO2/c9-6-11-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2
Inchi Key
ZFYFSEXLXRFOLD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)