Przejdź do
BDPH9BCC42D3
Bide Pharmatech
[4-(Ethanesulfonyl)phenyl]methanamine hydrochloride
Synonim(y):
(4-(ethylsulfonyl)phenyl)methanamine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H14O2N1Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.73
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C9H13NO2S.ClH/c1-2-13(11,12)9-5-3-8(7-10)4-6-9;/h3-6H,2,7,10H2,1H3;1H
Inchi Key
KXPRDHZTUZNMQT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)