Przejdź do
BDPH9BCC4325
Bide Pharmatech
2-(3-Bromo-2-hydroxyphenyl)acetic acid
Synonim(y):
(3-bromo-2-hydroxyphenyl)acetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H7O3Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.05
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H7BrO3/c9-6-3-1-2-5(8(6)12)4-7(10)11/h1-3,12H,4H2,(H,10,11)
Inchi Key
QXCZQXGLRAKYSR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)