Przejdź do
BDPH9BCC4A8C
Bide Pharmatech
2,6-Dichloro-3-fluorobenzoic acid
Synonim(y):
2,6-dichloro-3-fluorobenzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H3O2Cl2F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C7H3Cl2FO2/c8-3-1-2-4(10)6(9)5(3)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
Inchi Key
NMFMJSSFYLXQAO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Dichloro-3-fluorobenzoic acid
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)