Merck
BDPH9BCC4AAA
Bide Pharmatech
3-(1-Pyrazolyl)propionic Acid
Synonim(y):
3-(1H-pyrazol-1-yl)propanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H8O2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCC4AAA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H8N2O2/c9-6(10)2-5-8-4-1-3-7-8/h1,3-4H,2,5H2,(H,9,10)
Inchi Key
QSTMEFBMAAWLLV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)