Merck
BDPH9BCC4AEF
Bide Pharmatech
(4-Bromo-3-fluorophenyl)methanamine
Synonim(y):
(4-bromo-3-fluorophenyl)methanamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H7N1Br1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.04
MDL number:
Produkt BDPH9BCC4AEF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H7BrFN/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3H,4,10H2
Inchi Key
CVIUPXRJEKIHDP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)