Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC4BB4

Bide Pharmatech

2,3,4,6-Tetrachloropyridine

Synonim(y):

2,3,4,6-tetrachloropyridine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C5H1N1Cl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.88
MDL number:
Produkt BDPH9BCC4BB4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C5HCl4N/c6-2-1-3(7)10-5(9)4(2)8/h1H

Inchi Key

FZFNDUTVMQOPCT-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Yellow to Brown Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów