Przejdź do
BDPH9BCC4C31
Bide Pharmatech
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenol
Synonim(y):
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H7O2F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.14
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H7F3O2/c1-5-4-6(2-3-7(5)12)13-8(9,10)11/h2-4,12H,1H3
Inchi Key
QMIXWHAIFDQEDH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)