Merck
BDPH9BCC4CD3
Bide Pharmatech
3-(4-((1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)oxy)phenyl)propanoic acid
Synonim(y):
3-(4-{[1-(tert-butoxycarbonyl)-4-piperidinyl]oxy}phenyl)propanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C19H27O5N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.43
MDL number:
Produkt BDPH9BCC4CD3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C19H27NO5/c1-19(2,3)25-18(23)20-12-10-16(11-13-20)24-15-7-4-14(5-8-15)6-9-17(21)22/h4-5,7-8,16H,6,9-13H2,1-3H3,(H,21,22)
Inchi Key
UEJYYEFFCTVVEP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)