Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC4E1E

Bide Pharmatech

4-Chloro-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridin-1-one

Synonim(y):

4-chloro-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridin-1-one

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCC4E1E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H5O1N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.58
MDL number:
Produkt BDPH9BCC4E1E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C7H5ClN2O/c8-6-5-3-10-7(11)4(5)1-2-9-6/h1-2H,3H2,(H,10,11)

Inchi Key

GEQCNYGKEAREBK-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów