Merck
BDPH9BCC4E29
Bide Pharmatech
1-(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)piperidin-4-amine
Synonim(y):
1-(1H-benzimidazol-2-yl)-4-piperidinamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H16N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.29
MDL number:
Produkt BDPH9BCC4E29 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H16N4/c13-9-5-7-16(8-6-9)12-14-10-3-1-2-4-11(10)15-12/h1-4,9H,5-8,13H2,(H,14,15)
Inchi Key
JKXGKJVEEBYFMK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)