Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC4E52

Bide Pharmatech

N1,N1'-(Ethane-1,2-diyl)bis(propane-1,3-diamine)

Synonim(y):

N~1~-{2-[(3-aminopropyl)amino]ethyl}-1,3-propanediamine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCC4E52 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H22N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.29
MDL number:
Produkt BDPH9BCC4E52 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C8H22N4/c9-3-1-5-11-7-8-12-6-2-4-10/h11-12H,1-10H2

Inchi Key

RXFCIXRFAJRBSG-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów