Produkt BDPH9BCC4E5E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H27NS4/c1-3-14-9-11-16-7-5-13-6-8-17-12-10-15-4-2/h13H,3-12H2,1-2H3
Inchi Key
WHDPMSLPPHWMPL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
hstatements
signalword
Danger
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.


