Merck
BDPH9BCC4E7A
Bide Pharmatech
1-(4-Methylpyridin-2-yl)ethanamine
Synonim(y):
1-(4-methyl-2-pyridinyl)ethanamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCC4E7A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H12N2/c1-6-3-4-10-8(5-6)7(2)9/h3-5,7H,9H2,1-2H3
Inchi Key
YYIROKBEKIVBSZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Sticky Oil to Semi-Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
pcodes
signalword
Danger
pictograms
Skull and crossbones
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)