Merck
BDPH9BCC4E9C
Bide Pharmatech
4,4'-(Thiophene-2,5-diyl)dibenzaldehyde
Synonim(y):
4,4'-(thiophene-2,5-diyl)dibenzaldehyde
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C18H12O2S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.36
MDL number:
Produkt BDPH9BCC4E9C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C18H12O2S/c19-11-13-1-5-15(6-2-13)17-9-10-18(21-17)16-7-3-14(12-20)4-8-16/h1-12H
Inchi Key
VORIIBWJNVKTPM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)