Merck
BDPH9BCC4ECE
Bide Pharmatech
2-(1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)ethan-1-ol
Synonim(y):
2-(1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl)ethanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H12O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCC4ECE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H12N2O/c1-12-7-11-9-6-8(4-5-13)2-3-10(9)12/h2-3,6-7,13H,4-5H2,1H3
Inchi Key
ZEMPJFUNZAEBNT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)