Merck
BDPH9BCC52FA
Bide Pharmatech
6-Iodo-2-oxaspiro[3.3]heptane
Synonim(y):
6-iodo-2-oxaspiro[3.3]heptane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H9O1I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.04
MDL number:
Produkt BDPH9BCC52FA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H9IO/c7-5-1-6(2-5)3-8-4-6/h5H,1-4H2
Inchi Key
AKUIJMJEPKXSAA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)