Przejdź do
BDPH9BCC5402
Bide Pharmatech
6-Bromo-1-(4-methylbenzenesulfonyl)-1H-indazole-4-carbonitrile
Synonim(y):
6-bromo-1-tosyl-1H-indazole-4-carbonitrile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C15H10O2N3Br1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.23
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C15H10BrN3O2S/c1-10-2-4-13(5-3-10)22(20,21)19-15-7-12(16)6-11(8-17)14(15)9-18-19/h2-7,9H,1H3
Inchi Key
CCJHCPAOQAJKCH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)