Przejdź do
BDPH9BCC5629
Bide Pharmatech
(4-Chlorophenyl)methanamine hydrochloride
Synonim(y):
(4-chlorophenyl)methanamine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H9N1Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.06
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Inchi Code
1S/C7H8ClN.ClH/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7;/h1-4H,5,9H2;1H
Inchi Key
KZNAUVKZACBZPF-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)