Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC587D

Bide Pharmatech

2-Chloro-6-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol

Synonim(y):

2-chloro-6-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C13H18O3Cl1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.55
MDL number:
Produkt BDPH9BCC587D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C13H18BClO3/c1-8-6-9(7-10(15)11(8)16)14-17-12(2,3)13(4,5)18-14/h6-7,16H,1-5H3

Inchi Key

BJPAILIPFMVCBM-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to off-white solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów