Przejdź do
BDPH9BCC592E
Bide Pharmatech
3-Cyclohexyl-1H-indole-6-carboxylic acid
Synonim(y):
3-cyclohexyl-1H-indole-6-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C15H17O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.31
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C15H17NO2/c17-15(18)11-6-7-12-13(9-16-14(12)8-11)10-4-2-1-3-5-10/h6-10,16H,1-5H2,(H,17,18)
Inchi Key
OZJSQVKDKOOQIT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to light-yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Ostrzeżenia
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)