Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC5B2D

Bide Pharmatech

tert-Butyl 1H-indol-2-ylcarbamate

Synonim(y):

tert-butyl 1H-indol-2-ylcarbamate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C13H16O2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.28
MDL number:
Produkt BDPH9BCC5B2D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C13H16N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-11-8-9-6-4-5-7-10(9)14-11/h4-8,14H,1-3H3,(H,15,16)

Inchi Key

KSBPWHKOKZZKKY-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Light-yellow or Light-red to Brown to Dark-Gray Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów