Merck
BDPH9BCC5C8A
Bide Pharmatech
4-Methoxynicotinaldehyde
Synonim(y):
4-methoxynicotinaldehyde
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H7O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCC5C8A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H7NO2/c1-10-7-2-3-8-4-6(7)5-9/h2-5H,1H3
Inchi Key
QWUFIMUCFQUBOT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)