Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC5CE3

Bide Pharmatech

4,6,7-Trifluoro-1H-indole-2-carboxylic acid

Synonim(y):

4,6,7-trifluoro-1H-indole-2-carboxylic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H4O2N1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.13
MDL number:
Produkt BDPH9BCC5CE3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H4F3NO2/c10-4-2-5(11)7(12)8-3(4)1-6(13-8)9(14)15/h1-2,13H,(H,14,15)

Inchi Key

FDONAEMTXHBAJT-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów