Przejdź do
BDPH9BCC5DB4
Bide Pharmatech
Phenyl piperazine-1-carboxylate hydrochloride
Synonim(y):
phenyl 1-piperazinecarboxylate hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H15O2N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.7
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C11H14N2O2.ClH/c14-11(13-8-6-12-7-9-13)15-10-4-2-1-3-5-10;/h1-5,12H,6-9H2;1H
Inchi Key
UEMQSCZHCXPZAA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)