Merck
BDPH9BCC62CD
Bide Pharmatech
Ethyl 4-Amino-3-bromo-5-chlorobenzoate
Synonim(y):
ethyl 4-amino-3-bromo-5-chlorobenzoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H9O2N1Cl1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.53
MDL number:
Produkt BDPH9BCC62CD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H9BrClNO2/c1-2-14-9(13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5/h3-4H,2,12H2,1H3
Inchi Key
FQWOYQPBFUMLID-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)