Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC64E2

Bide Pharmatech

4-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzaldehyde

Synonim(y):

4-(trifluoroacetyl)benzaldehyde

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H5O2F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.13
MDL number:
Produkt BDPH9BCC64E2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H5F3O2/c10-9(11,12)8(14)7-3-1-6(5-13)2-4-7/h1-5H

Inchi Key

QZIUSAUIKVMLEX-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów