Merck
BDPH9BCC67BB
Bide Pharmatech
5-Isopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Synonim(y):
5-isopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H10O2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.17
MDL number:
Produkt BDPH9BCC67BB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c1-4(2)5-3-6(7(10)11)9-8-5/h3-4H,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
Inchi Key
CHWXKAHFWLSLOQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
pcodes
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)