Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC6A4E

Bide Pharmatech

1,3,2-Dioxaborolane, 2-(cyclopentylidenemethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-

Synonim(y):

2-(cyclopentylidenemethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C12H21O2B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.11
MDL number:
Produkt BDPH9BCC6A4E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C12H21BO2/c1-11(2)12(3,4)15-13(14-11)9-10-7-5-6-8-10/h9H,5-8H2,1-4H3

Inchi Key

HMMQKSRJXWCQNW-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Shipped in cold pack

Purity

98%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or liquid

Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów