Przejdź do
BDPH9BCC6B61
Bide Pharmatech
1-Bromo-4-(hexyloxy)benzene
Synonim(y):
1-bromo-4-(hexyloxy)benzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H17O1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.17
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C12H17BrO/c1-2-3-4-5-10-14-12-8-6-11(13)7-9-12/h6-9H,2-5,10H2,1H3
Inchi Key
GKLMJONYGGTHHM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid / Colour: Colorless - Pale-yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Bromo-4-(hexyloxy)benzene
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)