Merck
BDPH9BCC72CD
Bide Pharmatech
1-((Benzyloxy)carbonyl)-3-fluoropyrrolidine-3-carboxylic acid
Synonim(y):
1-((benzyloxy)carbonyl)-3-fluoropyrrolidine-3-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H14O4N1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.26
MDL number:
Produkt BDPH9BCC72CD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H14FNO4/c14-13(11(16)17)6-7-15(9-13)12(18)19-8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2,(H,16,17)
Inchi Key
ASWSLWVUHJVOIR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)