Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC72D2

Bide Pharmatech

4-Benzyloxy-2-(dimethylamino)pyrimidine-5-boronic acid

Synonim(y):

4-(benzyloxy)-2-(dimethylamino)-5-pyrimidinylboronic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C13H16O3N3B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.1
MDL number:
Produkt BDPH9BCC72D2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C13H16BN3O3/c1-17(2)13-15-8-11(14(18)19)12(16-13)20-9-10-6-4-3-5-7-10/h3-8,18-19H,9H2,1-2H3

Inchi Key

WYIPFXDOPGYMLS-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

95%

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów