Merck
BDPH9BCC76BC
Bide Pharmatech
2-(6-Fluorobenzofuran-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Synonim(y):
2-(6-fluorobenzofuran-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H16O3F1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.09
MDL number:
Produkt BDPH9BCC76BC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C14H16BFO3/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)10-7-9-5-6-17-12(9)8-11(10)16/h5-8H,1-4H3
Inchi Key
VJOZZZPANABKOS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)