Przejdź do
BDPH9BCC789C
Bide Pharmatech
9,9-Dimethyl-9H-fluorene-2,7-diamine
Synonim(y):
9,9-dimethyl-9H-fluorene-2,7-diamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C15H16N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.31
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C15H16N2/c1-15(2)13-7-9(16)3-5-11(13)12-6-4-10(17)8-14(12)15/h3-8H,16-17H2,1-2H3
Inchi Key
FUKMZONXXALQHQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)