Przejdź do
BDPH9BCC7AB1
Bide Pharmatech
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Synonim(y):
5-bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H6O1N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.02
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C6H6BrNO/c1-8-5(4-9)2-3-6(8)7/h2-4H,1H3
Inchi Key
LBKFOHZUSINQRU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)