Merck
BDPH9BCC7BB2
Bide Pharmatech
5-Methoxyquinoline
Synonim(y):
5-methoxyquinoline
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H9O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCC7BB2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H9NO/c1-12-10-6-2-5-9-8(10)4-3-7-11-9/h2-7H,1H3
Inchi Key
ZFVRPAOFSPXEIM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Semi-Solid or Solid or Lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
pcodes
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)