Merck
BDPH9BCC7CDC
Bide Pharmatech
3-Sulfamoylbenzoic acid
Synonim(y):
3-(aminosulfonyl)benzoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H7O4N1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCC7CDC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H7NO4S/c8-13(11,12)6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)(H2,8,11,12)
Inchi Key
NAETXYOXMDYNLE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)