Merck
BDPH9BCC7E4E
Bide Pharmatech
1-(4-Methoxyphenyl)piperidin-4-amine
Synonim(y):
1-(4-methoxyphenyl)-4-piperidinamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H18O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.29
MDL number:
Produkt BDPH9BCC7E4E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H18N2O/c1-15-12-4-2-11(3-5-12)14-8-6-10(13)7-9-14/h2-5,10H,6-9,13H2,1H3
Inchi Key
LLQPZJOXQGVEEQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)