Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC7E95

Bide Pharmatech

1-(2-(But-3-yn-1-yloxy)ethoxy)-6-chlorohexane

Synonim(y):

1-(2-(but-3-yn-1-yloxy)ethoxy)-6-chlorohexane

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C12H21O2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.75
MDL number:
Produkt BDPH9BCC7E95 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C12H21ClO2/c1-2-3-9-14-11-12-15-10-7-5-4-6-8-13/h1H,3-12H2

Inchi Key

IBQGFYQLVWOUIF-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów